(±)-1-Heptin-3-ol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0455-1ML H0455-5ML
TCIAH0455-1MLEA 16 EUR
TCIAH0455-1ML TCIAH0455-5ML
(±)-1-Heptin-3-ol ≥97.0% (por GC)
(±)-1-Heptin-3-ol
Formula: C₇H₁₂O
Pto. Ebullición: 73°C
Densidad: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041597
Núm. CAS: 7383-19-9
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e45b1dca863b07b84c5401fc06f4f0a2e419af8b&vid=e45b1dca863b07b84c5401fc06f4f0a2e419af8b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %