(±)-1-Hexin-3-ol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0141-25ML H0141-5ML
TCIAH0141-25MLEA 128 EUR
TCIAH0141-25ML TCIAH0141-5ML
(±)-1-Hexin-3-ol ≥95.0% (por GC)
(±)-1-Hexin-3-ol
Formula: C₆H₁₀O
Pto. Ebullición: 141°C
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 47°C
Número MDL: MFCD00014408
Núm. CAS: 105-31-7
EINECS: 203-286-7
UN: 2929
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f413e206507c452a4e75b827c61ffb1f9987d0b&vid=8f413e206507c452a4e75b827c61ffb1f9987d0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %