(±)-1-Octin-3-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
O0196-25ML O0196-250ML
TCIAO0196-25MLEA 45 EUR
TCIAO0196-25ML TCIAO0196-250ML
(±)-1-Octin-3-ol ≥98.0% (por GC)
(±)-1-Octin-3-ol
Formula: C₈H₁₄O
Pto. Ebullición: 83°C
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 0,864 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 63°C
Número MDL: MFCD00004588
Núm. CAS: 818-72-4
EINECS: 212-455-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0624dac1a06169803189f9f9b23953807281037f&vid=0624dac1a06169803189f9f9b23953807281037f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %