(±)-α-Metilbencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M0165-25ML M0165-500ML M0165-100ML
TCIAM0165-25MLEA 28 EUR
TCIAM0165-25ML TCIAM0165-500ML TCIAM0165-100ML
(±)-α-Metilbencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-α-Metilbencilamina
Formula: C₆H₅CH(NH₂)CH₃
Pto. Ebullición: 185°C
Pto. de fusión: –65 °C
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 69°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008069
Núm. CAS: 618-36-0
EINECS: 210-545-8
UN: 2922
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,06026
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e5ea2077054880bc8e2c239d7ac54bece2d2ef3&vid=7e5ea2077054880bc8e2c239d7ac54bece2d2ef3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %