(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C0809-25G
C0809-5G
TCIAC0809-25GEA
78
EUR
TCIAC0809-25G
TCIAC0809-5G
(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol ≥99.0% (por GC)
(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol
Formula:
C₆H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 120°C Pto. de fusión: 100…103 °C Densidad: 1,147 g/cm³ (24 °C) |
Número MDL:
MFCD00063611 Núm. CAS: 1460-57-7 EINECS: 215-956-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 102.0 to 105.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |