L-Cisteína clorhidrato anhidro monohidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (R)-(+)-Cisteína, clorhidrato monohidrato, H-Cys-OH.HCl.H2O
C0517-25G C0517-500G
TCIAC0517-25GEA 19 EUR
TCIAC0517-25G TCIAC0517-500G
L-Cisteína clorhidrato anhidro monohidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
L(+)-Cisteína, clorhidrato monohidrato
Formula: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
MW: 175.64 g/mol
Pto. de fusión: 178°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065606
Núm. CAS: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Índice Merck: 14,02781
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=909b4f93bccc0586feeef2483ad7d10ef1a16664&vid=909b4f93bccc0586feeef2483ad7d10ef1a16664&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystaline
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0% (calcd.on dried substance)
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +7.0 deg (C=8, 1mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss 8.5 to 12.0 %