2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: TTC
T0520-1G T0520-25G
TCIAT0520-1GEA 16 EUR
TCIAT0520-1G TCIAT0520-25G
2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro
Formula: C₁₉H₁₅ClN₄
MW: 334.81 g/mol
Pto. de fusión: 235
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011963
Núm. CAS: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
Índice Merck: 14,09744
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e156d5e4147441824216635cb76c7dfdaa16393&vid=4e156d5e4147441824216635cb76c7dfdaa16393&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Absorbance min. 0.700 (10 mg/L, 243.0 to 247.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %
Sensitiveness to pass test