2,2,2-Trifluoroetilamina clorhidrato ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoroethanamine hydrochloride, 2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride
T1170-25G T1170-5G
TCIAT1170-25GEA 77 EUR
TCIAT1170-25G TCIAT1170-5G
2,2,2-Trifluoroetilamina clorhidrato ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
2,2,2-Trifluoroetilamina clorhidrato
Formula: C₂H₅ClF₃N
MW: 135.52 g/mol
Número MDL: MFCD00012875
Núm. CAS: 373-88-6
EINECS: 206-771-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d0db5735893cb3c7899f9650ddae1b3954a4be8&vid=0d0db5735893cb3c7899f9650ddae1b3954a4be8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %