N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina, diclorhidrato ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N,N,N',N'-Tetrametil-1,4-fenilendiamina, diclorhidrato, TMPD 2 HCl
T0151-1G T0151-25G T0151-5G
TCIAT0151-1GEA 16 EUR
TCIAT0151-1G TCIAT0151-25G TCIAT0151-5G
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina, diclorhidrato ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina, diclorhidrato
Formula: C₁₀H₁₈Cl₂N₂
MW: 237,17 g/mol
Pto. de fusión: 224°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012482
Núm. CAS: 637-01-4
EINECS: 211-274-8
Índice Merck: 12,09367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41caff63a133ca84e4409814fc36fe408ff2e201&vid=41caff63a133ca84e4409814fc36fe408ff2e201&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %