Semicarbazida, clorhidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Semicarbazide hydrochloride, Carbamylhydrazine hydrochloride, Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamide hydrochloride, N-Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamidehydrochloride
S0032-25G
S0032-500G
TCIAS0032-25GEA
16
EUR
TCIAS0032-25G
TCIAS0032-500G
Semicarbazida, clorhidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Semicarbazida, clorhidrato
Formula:
CH₆ClN₃O Pto. de fusión: 174…178 °C |
Número MDL:
MFCD00013009 Núm. CAS: 563-41-7 EINECS: 209-247-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,08444 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Bromination Method) | min. 99.0 % |