EDTA sal tetrasódica dihidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E0099-25G E0099-500G
TCIAE0099-25GEA 17 EUR
TCIAE0099-25G TCIAE0099-500G
EDTA sal tetrasódica dihidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
EDTA sal tetrasódica dihidrato
Formula: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Pto. de fusión: 300°C
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012460
Núm. CAS: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9
Índice Merck: 13,03544
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=648457ec2ece56b46f802879799d86251e150e38&vid=648457ec2ece56b46f802879799d86251e150e38&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
pH 10.0 to 12.0 (5 g/L, 25 deg-C)