Ácido 2,4,6-trihidroxibenzoico monohidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P0601-25G P0601-5G
TCIAP0601-25GEA 160 EUR
TCIAP0601-25G TCIAP0601-5G
Ácido 2,4,6-trihidroxibenzoico monohidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 2,4,6-trihidroxibenzoico monohidrato
Formula: C₇H₆O₅·1H₂O
MW: 188,14 g/mol
Pto. de fusión: 210°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149095
Núm. CAS: 71989-93-0
EINECS: 201-467-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be811d542028119366ce47365a82a7e81680ef59&vid=be811d542028119366ce47365a82a7e81680ef59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 9.0 to 11.0 %