3,5-Dihidroxitolueno monohidrato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Metilresorcinol monohidrato, Orcina monohidrato
M0426-25G M0426-5G
TCIAM0426-25GEA 117 EUR
TCIAM0426-25G TCIAM0426-5G
3,5-Dihidroxitolueno monohidrato ≥98.0% (por GC)
3,5-Dihidroxitolueno monohidrato
Formula: C₇H₈O₂·1H₂O
Pto. Ebullición: 290 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 56…61 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (4 °C)
Pto. de inflamación: 159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149092
Núm. CAS: 6153-39-5
EINECS: 207-984-2
Índice Merck: 14,06864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=760cc40d97604d9134fc7d21fd68a91d05570b63&vid=760cc40d97604d9134fc7d21fd68a91d05570b63&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
Water 11.0 to 14.0 %