N-Acetil-L-cisteína ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (R)-(+)-N-Acetilcisteína, Ac-Cys-OH
A0905-250G A0905-25G
TCIAA0905-250GEA 120 EUR
TCIAA0905-250G TCIAA0905-25G
N-Acetil-L-cisteína ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-Acetil-L-cisteína
Formula: C₅H₉NO₃S
MW: 163.2 g/mol
Pto. Ebullición: 371
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004880
Núm. CAS: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Índice Merck: 14,00088
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c915965cb9ac4879e8a5e3e1db56e9d4a957f953&vid=c915965cb9ac4879e8a5e3e1db56e9d4a957f953&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 113.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +27.0 deg (C=5, JPC Method)