L(+)-Cisteína ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: H-Cys-OH, (R)-(+)-Cisteína
C0515-500G C0515-25G C0515-100G
TCIAC0515-500GEA 230 EUR
TCIAC0515-500G TCIAC0515-25G TCIAC0515-100G
L(+)-Cisteína ≥98.0% (by titrimetric analysis)
L-Cisteína
Formula: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121.16 g/mol
Pto. Ebullición: 254
Pto. de fusión: 115
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064306
Núm. CAS: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Índice Merck: 14,02781
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18c6aa52258fd0589bca5410f86cd76c6a5dbdf5&vid=18c6aa52258fd0589bca5410f86cd76c6a5dbdf5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystaline
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +8.3 to +9.2 deg (C=8, 1mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency