(R)-(-)-2-Aminopropan-1-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: D(-)-2-Aminopropan-1-ol
A2002-25ML A2002-5ML
TCIAA2002-25MLEA 276 EUR
TCIAA2002-25ML TCIAA2002-5ML
(R)-(-)-2-Aminopropan-1-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(-)-2-Aminopropan-1-ol
Formula: C₃H₉NO
MW: 75.11 g/mol
Pto. Ebullición: 173
Pto. de inflamación: 84°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064413
Núm. CAS: 35320-23-1
UN: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee765b13e7f7f0727dd4492f2c32616edcca70df&vid=ee765b13e7f7f0727dd4492f2c32616edcca70df&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -24.0 deg (C=2, EtOH)