(S)-(+)-2-Aminobutan-1-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: D(+)-2-Aminobutan-1-ol
A0973-1ML A0973-5ML
TCIAA0973-1MLEA 17 EUR
TCIAA0973-1ML TCIAA0973-5ML
(S)-(+)-2-Aminobutan-1-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(+)-2-Aminobutan-1-ol
Formula: C₄H₁₁NO
MW: 89.14 g/mol
Pto. Ebullición: 178°C
Pto. de fusión: -2
Pto. de inflamación: 79°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064418
Núm. CAS: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9
UN: 3267
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec8d9dea66693f185fd2eb51717b782058f8793b&vid=ec8d9dea66693f185fd2eb51717b782058f8793b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +11.0 deg (neat)