(R)-(-)-1,3-Butanodiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1159-1G B1159-5G
TCIAB1159-1GEA 57 EUR
TCIAB1159-1G TCIAB1159-5G
(R)-(-)-1,3-Butanodiol ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-1,3-Butanodiol
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 117°C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 122°C
Número MDL: MFCD00064277
Núm. CAS: 6290-03-5
EINECS: 228-532-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1e5d0555a57f25db95670c7be6f77a12ebe8b1a&vid=e1e5d0555a57f25db95670c7be6f77a12ebe8b1a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -32.0 deg (C=1, EtOH)