(2R,3R)-(-)-2,3-Butanodiol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1161-1G B1161-5G
TCIAB1161-1GEA 51 EUR
TCIAB1161-1G TCIAB1161-5G
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanodiol ≥97.0% (por GC)
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanodiol
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 80°C
Pto. de fusión: 16 °C
Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 85°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064267
Núm. CAS: 24347-58-8
EINECS: 246-186-9
Índice Merck: 13,01567
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deed47ce80da158ba72a1104db79df4cef9bb4ac&vid=deed47ce80da158ba72a1104db79df4cef9bb4ac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%