(S)-(+)-1,3-Butanodiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-(+)-1,3-Butylene glykol, (S)-Butane-1,3-diol, (S)-(+)-1,3-Dihydroxy butane
B1160-1G B1160-5G
TCIAB1160-1GEA 42 EUR
TCIAB1160-1G TCIAB1160-5G
(S)-(+)-1,3-Butanodiol ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-1,3-Butanodiol
Formula: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Pto. Ebullición: 109°C
Densidad: 1 g/cm³ (23 °C)
Pto. de inflamación: 122°C
Número MDL: MFCD00064278
Núm. CAS: 24621-61-2
EINECS: 246-363-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7023804dc5e4281311f8eb04df4255a704020dfe&vid=7023804dc5e4281311f8eb04df4255a704020dfe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +29.0 to +31.0 deg (C=1, EtOH)