(2S,3S)-(+)-2,3-Butanodiol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: L(+)-2,3-Butanodiol, (S,S)-(+)-2,3-Butanodiol
B1343-1G B1343-100MG
TCIAB1343-1GEA 124 EUR
TCIAB1343-1G TCIAB1343-100MG
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanodiol ≥97.0% (por GC)
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanodiol
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 182°C
Densidad: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 85°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063648
Núm. CAS: 19132-06-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6fa87e382cbf2fbe97eeacf820dda5dd6578f65&vid=f6fa87e382cbf2fbe97eeacf820dda5dd6578f65&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%