(S,S)-(+)-2,5-Hexanodiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (2S,5S)-2,5-Hexanediol, (2S,5S)-Hexane-2,5-diol, (2S,5S)-(+)-2,5-Hexanediol, (S,S)-(+)-2,5-Dihydroxy hexane
H0969-1G H0969-5G
TCIAH0969-1GEA 79 EUR
TCIAH0969-1G TCIAH0969-5G
(S,S)-(+)-2,5-Hexanodiol ≥98.0% (por GC)
(S,S)-(+)-2,5-Hexanodiol
Formula: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Pto. Ebullición: 71°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00082583
Núm. CAS: 34338-96-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=078de0e6253607a6976da0253278a7d1b1256f26&vid=078de0e6253607a6976da0253278a7d1b1256f26&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +23.0 to +27.0 deg (C=1, ethanol)
Solubility in Methanol almost transparency