L(+)-Valina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (S)-(+)-Valina, H-Val-OH
V0014-25G V0014-500G V0014-100G
TCIAV0014-25GEA 16 EUR
TCIAV0014-25G TCIAV0014-500G TCIAV0014-100G
L(+)-Valina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
L(+)-Valina
Formula: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Pto. Ebullición: 217
Pto. de fusión: 86
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064220
Núm. CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Índice Merck: 14,09909
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8144a53237d5f3b1e8441e982986a56c841a9fb&vid=a8144a53237d5f3b1e8441e982986a56c841a9fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency