L(+)-Norvalina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
N0686-1G N0686-5G
TCIAN0686-1GEA 18 EUR
TCIAN0686-1G TCIAN0686-5G
L(+)-Norvalina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
L(+)-Norvalina
Formula: C₅H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 228 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 101 °C
Número MDL: MFCD00064421
Núm. CAS: 6600-40-4
EINECS: 229-543-3
Índice Merck: 14,06716
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7befc19d1651d113b2e5a4ad252c3798ea7bbc85&vid=7befc19d1651d113b2e5a4ad252c3798ea7bbc85&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +26.0 deg (C=10, 6mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency