(R)-(-)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
V0077-1G V0077-5G
TCIAV0077-1GEA 24 EUR
TCIAV0077-1G TCIAV0077-5G
(R)-(-)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(-)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol
Formula: C₅H₁₃NO
Densidad: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00064297
Núm. CAS: 4276-09-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61671e983dba8d9d58ca0cd0d7beec895073fec9&vid=61671e983dba8d9d58ca0cd0d7beec895073fec9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %