(S)-(+)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
V0058-25G V0058-5G
TCIAV0058-25GEA 196 EUR
TCIAV0058-25G TCIAV0058-5G
(S)-(+)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(+)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol
Formula: C₅H₁₃NO
Pto. Ebullición: 88°C
Pto. de fusión: 31…32 °C
Densidad: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00064296
Núm. CAS: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91decc88643caba7621b01aad31619dc96b82198&vid=91decc88643caba7621b01aad31619dc96b82198&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +19.0 deg (C=10, EtOH)