D(+)-Tirosina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1141-25G T1141-5G
TCIAT1141-25GEA 111 EUR
TCIAT1141-25G TCIAT1141-5G
D(+)-Tirosina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
D(+)-Tirosina
Formula: C₉H₁₁NO₃
Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 285 °C
Número MDL: MFCD00063073
Núm. CAS: 556-02-5
EINECS: 209-112-6
Índice Merck: 14,09839
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bf020525ab674e977ad157aeb90f69f1ede08ea&vid=8bf020525ab674e977ad157aeb90f69f1ede08ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +10.4 to +12.0 deg (C=5, 1mol/L HCl)