(S)-(-)-α-Metilbencilamina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (S)-(-)-1-Feniletilamina
P0793-25ML P0793-500ML P0793-100ML
TCIAP0793-25MLEA 32 EUR
TCIAP0793-25ML TCIAP0793-500ML TCIAP0793-100ML
(S)-(-)-α-Metilbencilamina ≥98.0% (por GC)
(S)-(-)-α-Metilbencilamina
Formula: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Pto. Ebullición: 84°C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064406
Núm. CAS: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
UN: 2922
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,06106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38ce516b11b5e2fa12b9ee5378ea97b92c26d51e&vid=38ce516b11b5e2fa12b9ee5378ea97b92c26d51e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific gravity (20/20) 0.9510 to 0.9560