1,10-Fenantrolina monohidrato ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,10-Phenanthroline hydrate
P0221-1G P0221-25G
TCIAP0221-1GEA 18 EUR
TCIAP0221-1G TCIAP0221-25G
1,10-Fenantrolina monohidrato ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
1,10-Fenantrolina monohidrato
Formula: C₁₂H₈N₂·1H₂O
MW: 198.22 g/mol
Pto. de fusión: 102°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149973
Núm. CAS: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,07214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd137c09faaabf217e3954eecb871a145f96ecf2&vid=cd137c09faaabf217e3954eecb871a145f96ecf2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency
Water 8.6 to 9.6 %