3,4,7,8-Tetrametil-1,10-fenantrolina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
T0847-1G T0847-5G
TCIAT0847-1GEA 48 EUR
TCIAT0847-1G TCIAT0847-5G
3,4,7,8-Tetrametil-1,10-fenantrolina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3,4,7,8-Tetrametil-1,10-fenantrolina
Formula: C₁₆H₁₆N₂
MW: 236,32 g/mol
Pto. Ebullición: 386 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 284 °C
Número MDL: MFCD00004974
Núm. CAS: 1660-93-1
EINECS: 216-762-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02ded25a80815b5b4b43d1ad428dc873cb6bc551&vid=02ded25a80815b5b4b43d1ad428dc873cb6bc551&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency