4,7-Difenil-1,10-fenantrolina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, (Bathophenanthroline)
D0905-1G D0905-5G
TCIAD0905-1GEA 100 EUR
TCIAD0905-1G TCIAD0905-5G
4,7-Difenil-1,10-fenantrolina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
4,7-Difenil-1,10-fenantrolina
Formula: C₂₄H₁₆N₂
MW: 332,4 g/mol
Pto. Ebullición: 508 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 215…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004976
Núm. CAS: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77dde1e3336d48b30fd99e5b71e11ae508384335&vid=77dde1e3336d48b30fd99e5b71e11ae508384335&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 218.0 to 221.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency
Sensitiveness Abs min.0.36 (near 533nm) in the presence of Fe (1 ppm)