5-Cloro-1-feniltetrazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-1-phenyltetrazole
C0999-25G C0999-5G
TCIAC0999-25GEA 105 EUR
TCIAC0999-25G TCIAC0999-5G
5-Cloro-1-feniltetrazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Cloro-1-feniltetrazol
Formula: C₇H₅ClN₄
Pto. de fusión: 121…123 °C
Número MDL: MFCD00003128
Núm. CAS: 14210-25-4
EINECS: 238-065-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d17655957f7f231370566d4dcb838dcb0def146b&vid=d17655957f7f231370566d4dcb838dcb0def146b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency