1-Feniltetrazol-5-tiol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Fenil-1H-tetrazol-5-tiol
P0640-25G P0640-500G P0640-100G
TCIAP0640-25GEA 30 EUR
TCIAP0640-25G TCIAP0640-500G TCIAP0640-100G
1-Feniltetrazol-5-tiol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Feniltetrazol-5-tiol
Formula: C₇H₆N₄S
Pto. de fusión: 146…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003129
Núm. CAS: 86-93-1
EINECS: 201-710-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0c8e152d54aaf3cdb7abda5a463baa472e3e3d7&vid=c0c8e152d54aaf3cdb7abda5a463baa472e3e3d7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency