4'-Bromo-2'-cloroacetanilida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2413-25G
B2413-5G
TCIAB2413-25GEA
114
EUR
TCIAB2413-25G
TCIAB2413-5G
4'-Bromo-2'-cloroacetanilida ≥98.0% (por GC)
4'-Bromo-2'-cloroacetanilida
Formula:
H₃CC(O)NH(C₆H₃BrCl) Pto. de fusión: 151°C |
Número MDL:
MFCD00040852 Núm. CAS: 3460-23-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Methanol | very faint turbidity |