4'-Bromo-3'-cloroacetanilida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3141-25G B3141-5G
TCIAB3141-25GEA 120 EUR
TCIAB3141-25G TCIAB3141-5G
4'-Bromo-3'-cloroacetanilida ≥98.0% (por GC)
4'-Bromo-3'-cloroacetanilida
Formula: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrCl)
MW: 248.51 g/mol
Número MDL: MFCD00040848
Núm. CAS: 22459-81-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfc93107c66d59fd1460aeec44abecb64e953698&vid=dfc93107c66d59fd1460aeec44abecb64e953698&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C