Ácido 3-bromo-2-oxopropionico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Bromo-2-oxopropionic acid, 3-Bromopyruvic acid
B1153-25G B1153-5G
TCIAB1153-25GEA 292 EUR
TCIAB1153-25G TCIAB1153-5G
Ácido 3-bromo-2-oxopropionico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-bromo-2-oxopropionico
Formula: BrH₂CC(O)COOH
MW: 166.96 g/mol
Pto. Ebullición: 249
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002587
Núm. CAS: 1113-59-3
EINECS: 214-206-5
UN: 3261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb702c730e38fe330f75f13d3168dab698d97ec2&vid=eb702c730e38fe330f75f13d3168dab698d97ec2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 103.0 %
Melting point 74.0 to 81.0 deg-C