2'-Bromoacetanilida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromoacetanilide, N-(2-Bromophenyl)acetamide
B3139-25G
B3139-5G
TCIAB3139-25GEA
248
EUR
TCIAB3139-25G
TCIAB3139-5G
2'-Bromoacetanilida ≥98.0% (por GC)
2'-Bromoacetanilida
Formula:
H₃CC(O)NH(C₆H₄Br) MW: 214.06 g/mol |
Número MDL:
MFCD00099252 Núm. CAS: 614-76-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 100.0 to 104.0 deg-C |