4'-Bromoacetanilida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromoacetanilide, N-(4-Bromophenyl)acetamide
B0534-25G B0534-500G B0534-100G
TCIAB0534-25GEA 27 EUR
TCIAB0534-25G TCIAB0534-500G TCIAB0534-100G
4'-Bromoacetanilida ≥98.0% (por GC)
4'-Bromoacetanilida
Formula: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
MW: 214,06 g/mol
Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 164…167 °C
Densidad: 1,717 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00000092
Núm. CAS: 103-88-8
EINECS: 203-154-9
Índice Merck: 14,01399
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70fdfae2bd4c718856823b467ac27d0e955b0835&vid=70fdfae2bd4c718856823b467ac27d0e955b0835&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 172.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency