Bromodifluoroacetato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ethyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate, Bromodifluoroacetic ethyl ester
B1463-25G B1463-250G B1463-5G
TCIAB1463-25GEA 30 EUR
TCIAB1463-25G TCIAB1463-250G TCIAB1463-5G
Bromodifluoroacetato de etilo ≥98.0% (por GC)
Bromodifluoroacetato de etilo
Formula: BrF₂CCOOCH₂CH₃
Pto. Ebullición: 112 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,5926 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 21°C
Número MDL: MFCD00042069
Núm. CAS: 667-27-6
EINECS: 211-567-0
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1abf3b23cf648df1cdfa1455740619ff5814b16d&vid=1abf3b23cf648df1cdfa1455740619ff5814b16d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %