Bromofluoroacetato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bromofluoroacetic ethyl ester, Ethylbromofluoroacetate
B1673-25G B1673-5G
TCIAB1673-25GEA 127 EUR
TCIAB1673-25G TCIAB1673-5G
Bromofluoroacetato de etilo ≥98.0% (por GC)
Bromofluoroacetato de etilo
Formula: BrFCHCOOCH₂CH₃
MW: 184,99 g/mol
Pto. Ebullición: 68°C
Densidad: 1,55866 g/cm³ (17 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042095
Núm. CAS: 401-55-8
EINECS: 206-928-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34958b6d39d49db50b92b45a57ca22865ccf3022&vid=34958b6d39d49db50b92b45a57ca22865ccf3022&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %