4'-Cloroacetanilida ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
C0089-25G C0089-500G
TCIAC0089-25GEA 46 EUR
TCIAC0089-25G TCIAC0089-500G
4'-Cloroacetanilida ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
4'-Cloroacetanilida
Formula: C₈H₈ClNO
Pto. Ebullición: 333 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 179…180 °C
Densidad: 1,385 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000612
Núm. CAS: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Índice Merck: 14,02111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a017908d666ad13add7892b23b062609a35bbf7&vid=5a017908d666ad13add7892b23b062609a35bbf7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 176.0 to 182.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency