2'-Cloro-4'-fluoroacetanilida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide
C1311-25G C1311-5G
TCIAC1311-25GEA 121 EUR
TCIAC1311-25G TCIAC1311-5G
2'-Cloro-4'-fluoroacetanilida ≥98.0% (por GC)
2'-Cloro-4'-fluoroacetanilida
Formula: C₈H₇ClFNO
MW: 187,6 g/mol
Pto. Ebullición: 332 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117 °C
Número MDL: MFCD00042594
Núm. CAS: 399-35-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 120.0 deg-C