4'-Cloro-2'-fluoroacetanilida ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: N-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetamide

C1692-25G C1692-5G
TCIAC1692-25GEA 24 EUR
TCIAC1692-25G TCIAC1692-5G
4'-Cloro-2'-fluoroacetanilida ≥98.0% (por GC)
4'-Cloro-2'-fluoroacetanilida
Formula: C₈H₇ClFNO
MW: 187,6 g/mol
Pto. Ebullición: 332 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 156…158 °C
Número MDL: MFCD00042520
Núm. CAS: 59280-70-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a5e9fb59860dab9a67b93f19b99e684c94afd4e&vid=7a5e9fb59860dab9a67b93f19b99e684c94afd4e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR