Clorodifluoroacetato de etilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C1458-25G
C1458-500G
TCIAC1458-25GEA
36
EUR
TCIAC1458-25G
TCIAC1458-500G
Clorodifluoroacetato de etilo ≥97.0% (por GC)
Clorodifluoroacetato de etilo
Formula:
C₄H₅ClF₂O₂ Pto. Ebullición: 96°C Densidad: 1,253 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00013662 Núm. CAS: 383-62-0 EINECS: 206-850-0 UN: 2924 ADR: 3,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |