Clorodifluoroacetato de metilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C1586-25G C1586-5G
TCIAC1586-25GEA 48 EUR
TCIAC1586-25G TCIAC1586-5G
Clorodifluoroacetato de metilo ≥97.0% (por GC)
Clorodifluoroacetato de metilo
Formula: C₃H₃ClF₂O₂
Pto. Ebullición: 82°C
Densidad: 1,3701 g/cm³ (18 °C)
Pto. de inflamación: 19°C
Número MDL: MFCD00000775
Núm. CAS: 1514-87-0
EINECS: 216-154-9
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a04f1f34fdfd69c34101548fad4a0e8b3e5038d&vid=1a04f1f34fdfd69c34101548fad4a0e8b3e5038d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %