Isotiocianato de 2-cloroetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C2245-1G C2245-5G
TCIAC2245-1GEA 17 EUR
TCIAC2245-1G TCIAC2245-5G
Isotiocianato de 2-cloroetilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de 2-cloroetilo
Formula: C₃H₄ClNS
MW: 121.59 g/mol
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de inflamación: 43°C
Número MDL: MFCD00041125
Núm. CAS: 6099-88-3
UN: 1992
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=679b28d467b5aff49c653f5ffe3e998878a62c7c&vid=679b28d467b5aff49c653f5ffe3e998878a62c7c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %