Sebaconitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,8-Dicyanooctane, Sebacic acid dinitrile
S0029-25ML S0029-500ML
TCIAS0029-25MLEA 48 EUR
TCIAS0029-25ML TCIAS0029-500ML
Sebaconitrilo ≥98.0% (por GC)
Sebaconitrilo
Formula: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164.25 g/mol
Pto. Ebullición: 200°C
Número MDL: MFCD00019900
Núm. CAS: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f68d3c31338d8c6d33a82f3490b9fb25519dd197&vid=f68d3c31338d8c6d33a82f3490b9fb25519dd197&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %