Piruvato de etilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
P0891-25ML P0891-500ML P0891-100ML
TCIAP0891-25MLEA 16 EUR
TCIAP0891-25ML TCIAP0891-500ML TCIAP0891-100ML
Piruvato de etilo ≥97.0% (por GC)
Piruvato de etilo
Formula: C₅H₈O₃
Pto. Ebullición: 142°C
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 51°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009123
Núm. CAS: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,08021
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a81401d537521c3d159ae1ae85aafe70deb332bb&vid=a81401d537521c3d159ae1ae85aafe70deb332bb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 97.0 %