Etilo acetoacetato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Acetoacetato de etilo
A0649-25G
A0649-500G
TCIAA0649-25GEA
16
EUR
TCIAA0649-25G
TCIAA0649-500G
Etilo acetoacetato ≥98.0% (por GC)
Etilo acetoacetato
Formula:
C₆H₁₀O₃ MW: 130.14 g/mol Pto. Ebullición: 184°C Pto. de fusión: -45 Pto. de inflamación: 75°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009199 Núm. CAS: 141-97-9 EINECS: 205-516-1 Índice Merck: 14,03758 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |