Ácido piruvico ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid, 2-Ketopropionic acid, 2-Oxopropanoic acid
P0579-25G P0579-500G
TCIAP0579-25GEA 16 EUR
TCIAP0579-25G TCIAP0579-500G
Ácido piruvico ≥97.0% (por GC)
Ácido piruvico
Formula: C₃H₄O₃
MW: 88,06 g/mol
Pto. Ebullición: 62°C
Pto. de fusión: 13°C
Densidad: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002585
Núm. CAS: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,08021
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a25c351d6b1db9090e355c94537efe6f40d39f72&vid=a25c351d6b1db9090e355c94537efe6f40d39f72&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %